Merck
AMBH990F69E2
Ambeed, Inc.
(3-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.4
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C4H4BClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2,7-8H
Clave InChI
SFFHGIVONBNWST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/324024-80-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)