Merck
AMBH990F6634
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylbutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dimethyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3)4-7/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SXSWMAUXEHKFGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19550-30-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)