Merck
AMBH990F61B9
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-methylphenyl)(pyridin-3-yl)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.23
Número MDL:
Iupac Name
(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10FNO/c1-9-7-10(4-5-12(9)14)13(16)11-3-2-6-15-8-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
WNIOHNLBJIIKDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1182940-73-3.html
Synonym
3-(4-Fluoro-3-methylbenzoyl)pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1182940-73-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)