Merck
AMBH990F6122
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-4-nitrothiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-nitro-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
QVUTZAIXJIKBLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2160-52-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)