Merck
AMBH98C8E2EA
Ambeed, Inc.
2-Bromoisophthalic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromoisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO4/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
LOICBODWTPYJIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-91-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22433-91-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)