Merck
AMBH98C8E282
Ambeed, Inc.
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3/c7-6(8,9)5-1-3(10)4(11)2-12-5/h1-2H,11H2,(H2,10,12)
Clave InChI
ZXYMLNXDEYTMJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/438564-37-5.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)