Merck
AMBH98C8E004
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-hydroxy-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-6H,(H,11,13)
Clave InChI
CTRCOIVJCBPCPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7509-12-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)