Merck
AMBH98C8DE1E
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-benzylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-benzyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-2-17-14(16)12-9-11(18-13(12)15)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2,8,15H2,1H3
Clave InChI
HKAKABKUKJASLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216686-60-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)