Merck
AMBH98C8DDA4
Ambeed, Inc.
(5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-[(ethylamino)carbonyl]-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO3/c1-2-12-9(13)6-3-4-8(11)7(5-6)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
QJQODUQVWPKFJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874289-45-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874289-45-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)