Merck
AMBH98C8DCDE
Ambeed, Inc.
(1-Aminoisoquinolin-7-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-amino-7-isoquinolinyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c11-10-9-5-7(6-13)1-2-8(9)3-4-12-10/h1-5,13H,6H2,(H2,11,12)
Clave InChI
BRDJELCDPZJVIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221050-76-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)