Merck
AMBH98C8DAEB
Ambeed, Inc.
3-(2-Hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-hydroxyethoxy)propane-1,2-diol
Inchi Code
1S/C5H12O4/c6-1-2-9-4-5(8)3-7/h5-8H,1-4H2
Clave InChI
YHXNHYKKDRMEEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14641-24-8.html
Synonym
FINECHEMIE FCH02046
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)