Merck
AMBH9884D5D2
Ambeed, Inc.
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-6(8(9,10)11)12-3-5(4)7(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
IJZZCZADLDCJRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-74-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)