AMBH9884D50E
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-5-4(10-2-11-6)3(8)1-9-5/h1-2,9H
Clave InChI
QHCQXONDPOVIAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)