Merck
AMBH9884D3E5
Ambeed, Inc.
5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO3/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
GRMHOKHCKXBRIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353761-02-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)