Merck
AMBH9884CD28
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h4-5,12H,1-3H2,(H,13,14)
Clave InChI
NVNHKJALCFASQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34849-21-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)