Merck
AMBH9884CB11
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-3-methyl-4-phenylbutan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-hydroxy-3-methyl-4-phenylbutan-2-one
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(12)11(2,13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,13H,8H2,1-2H3
Clave InChI
DNRMAAJDFACPOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54123-76-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)