AMBH9884C8C9
Ambeed, Inc.
2-Methoxyquinolin-6-ylboronic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A514303-100MG
53,89 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A514303-100MG
53,89 €
Iupac Name
2-methoxy-6-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO3/c1-15-10-5-2-7-6-8(11(13)14)3-4-9(7)12-10/h2-6,13-14H,1H3
Clave InChI
JAHPYOBVPRULLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)