AMBH9884C869
Ambeed, Inc.
(4-Aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(4-aminobicyclo[2.2.2]oct-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-9-4-1-8(7-11,2-5-9)3-6-9/h11H,1-7,10H2
Clave InChI
WMDXCIXGFGTWHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/105176-66-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)