Merck
AMBH9884C789
Ambeed, Inc.
2-(2-Fluorophenoxy)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6(9(11)12)13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MMWXPDDADHYFFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17088-71-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17088-71-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)