AMBH9884C68D
Ambeed, Inc.
4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c11-9-3-5-10(6-4-9)15(13,14)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8,11H2
Clave InChI
JTIWXDLCUZTDFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)