Merck
AMBH9884C53C
Ambeed, Inc.
7-Fluoroquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.16
Número MDL:
Iupac Name
7-fluoro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-9-2-1-8-3-7(5-12)6-13-10(8)4-9/h1-4,6H
Clave InChI
CRDISMZBOJPSJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/352521-51-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/352521-51-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)