Merck
AMBH9884C51A
Ambeed, Inc.
3-Aminopropane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H10N2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
Clave InChI
SNGRYJSFEVUFBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74494-51-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)