Merck
AMBH9884C50D
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-(trifluoromethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H16F3NO2/c1-9(2,3)16-8(15)14-5-4-7(6-14)10(11,12)13/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RGMLHCFFVWGOJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/644970-40-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)