AMBH9884C4F5
Ambeed, Inc.
H-DL-Phe(2-I)-OH
About This Item
Iupac Name
2-iodophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
BKXVGLPBXYBDDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)