Merck
AMBH9884C292
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(15-8)10(12,13)14/h1-5H
Clave InChI
HUQUQPOWIYVIFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/176722-71-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/176722-71-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)