Merck
AMBH9884BC97
Ambeed, Inc.
3-Amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
Clave InChI
SRKNYRPFYRZTOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7495-58-1.html
Synonym
3-Amino-1-phenyl-1-propanone Hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)