AMBH9884BBCE
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
Clave InChI
YRXRNFNJDFYRCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)