Merck
AMBH97F11589
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-4-10(5-11)6-13-7-10/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
VBQAPPFRTPAGTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263285-88-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)