Merck
AMBH97F1145A
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-fluoropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.98
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dichloro-4-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Clave InChI
MYAFHQWEMVOJEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214350-63-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)