AMBH97F11404
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-2,6-dimethoxyphenol
About This Item
Iupac Name
4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h5-6,11H,4H2,1-3H3
Clave InChI
PJWDIHUFLXQRFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)