AMBH97F1139E
Ambeed, Inc.
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
About This Item
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H
Clave InChI
XDQREGRMKWTMOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)