AMBH97F112BB
Ambeed, Inc.
3-Benzylpiperidine
About This Item
Iupac Name
3-benzylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-2-5-11(6-3-1)9-12-7-4-8-13-10-12/h1-3,5-6,12-13H,4,7-10H2
Clave InChI
BKDMXVREWXKZLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)