Merck
AMBH97F07C98
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LOLSZOJSPKLHGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/808123-00-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)