Merck
AMBH97F07922
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-6(7(9)10)5(2)8-4/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57338-76-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)