Merck
AMBH97F07678
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
Clave InChI
UJWYRWKTHZQRLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-57-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/362703-57-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)