AMBH97F07355
Ambeed, Inc.
3-((4-Aminophenyl)sulfonyl)propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-((4-aminophenyl)sulfonyl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c10-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)7-1-6-11/h2-5,11H,1,6-7,10H2
Clave InChI
LRPJPWFRYRFDTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)