AMBH97F0701E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(quinolin-5-yl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(5-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
IQXGPGINYWVRSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)