AMBH97F06FAA
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
Clave InChI
GSJOHUUGUAFHKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/133863-87-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)