AMBH97F06B3D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-8-5-3-4-6-9(8)14-10(7)11(12)13-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3133-81-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)