Merck
AMBH97F06941
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromophenyl acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.94
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dibromophenyl acetate
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-5(11)12-8-3-6(9)2-7(10)4-8/h2-4H,1H3
Clave InChI
QPXGHGNAEBFULS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909389-74-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)