AMBH97F06763
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinolin-3-amine
About This Item
Iupac Name
8-fluoro-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
Clave InChI
ZXZAQZWSGSBUNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)