Merck
AMBH97F0670C
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethyl-1-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-dimethyl[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24BNO2.ClH/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-9-7-12(8-10-13)11-17(5)6;/h7-10H,11H2,1-6H3;1H
Clave InChI
WQRBUTFEVSUAFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1073371-85-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1073371-85-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)