Merck
AMBH97F0611D
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.57
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 7-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-5-7(13)3-4-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
NYXULZOUQJAFCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206257-41-2.html
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)