AMBH97F05F98
Ambeed, Inc.
6-Fluoropicolinamide
About This Item
Iupac Name
6-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-5-3-1-2-4(9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
Clave InChI
IKRHXEUDAFUUKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/369-03-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)