AMBH97F05DA3
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)