Merck
AMBH97F05B8B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-15-9)10(12,13)14/h1-5H
Clave InChI
VNSFCVOSRMUVIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1239462-41-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1239462-41-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)