Merck
AMBH97F05B7A
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5,11H,1-2H2
Clave InChI
LBOZZPCFACVGEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1532475-52-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)