Merck
AMBH97F05B30
Ambeed, Inc.
Indoline-5,6-diol hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,6-indolinediol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
Clave InChI
TXMQOPNBBITFNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138937-28-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/138937-28-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)