Merck
AMBH97F05AA5
Ambeed, Inc.
4-(Bis(4-iodophenyl)amino)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
525.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[bis(4-iodophenyl)amino]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C19H13I2NO/c20-15-3-9-18(10-4-15)22(19-11-5-16(21)6-12-19)17-7-1-14(13-23)2-8-17/h1-13H
Clave InChI
HIUBJHKIRVFTOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/808758-81-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)