Merck
AMBH97F05A27
Ambeed, Inc.
O-Benzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
O-benzyl S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate
Inchi Code
1S/C14H14N2O2S/c1-10-8-11(2)16-13(15-10)19-14(17)18-9-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9H2,1-2H3
Clave InChI
DGAUFTRWMCEXLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42116-21-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)